Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethanol, 99+%
Artikelnummer. 11499702
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499702 50 g 50g
11474130 100 g 100g
11484130 500 g 500g
11489702 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499702 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10788.18
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100,04 g/mol
Trifluorethanol fungerer som opløsningsmiddel og råstof i organisk kemi og biologi. TFE er et valgfrit opløsningsmiddel til hydrogenperoxid-medierede oxidationer af sulfider. Trifluorethanol virker som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges til fremstilling af visse lægemidler og lægemiddelstoffer. Lægemidlet fluoromer, som er 2,2,2-trifluor-1-vinyloxyethan, er vinyletheren af trifluorethanol. Det er et effektivt opløsningsmiddel til peptider og proteiner og bruges til NMR-baserede proteinfoldningsundersøgelser og til fremstilling af nylon. Som en kilde til trifluormethylgruppen anvendes den i adskillige organiske reaktioner, for eksempel i Still-Gennari modifikation af Horner-Wadsworth-Emmons reaktion (HWE) reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trifluorethanol fungerer som opløsningsmiddel og råmateriale i organisk kemi og biologi. TFE er et valgfrit opløsningsmiddel til hydrogenperoxid-medierede oxidationer af sulfider. Trifluorethanol virker som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges til fremstilling af visse lægemidler og lægemiddelstoffer. Lægemidlet fluoromer, som er 2,2,2-trifluor-1-vinyloxyethan, er vinyletheren af trifluorethanol. Det er et effektivt opløsningsmiddel til peptider og proteiner og bruges til NMR-baserede proteinfoldningsundersøgelser og til fremstilling af nylon. Som en kilde til trifluormethylgruppen anvendes den i adskillige organiske reaktioner, for eksempel i Still-Gennari modifikation af Horner-Wadsworth-Emmons reaktion (HWE) reaktion.
Opløselighed Blandbar med
vand, ethere, ketoner, alkoholer og chloroform.
Noter
Fugtfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-89-8
Molekylær formel C2H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 100.04
MDL nummer MFCD00004672
InChI nøgle RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMIL OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethanol
Smeltepunkt -44 °C
Tæthed 1.391
Kogepunkt 74 °C til 75 °C
Flammepunkt 29 °C (84 °F)
Lineær formel CF3CH2OH
Brydningsindeks 1.29
Mængde 50 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1733203
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ætere, ketoner, alkoholer og kloroform.
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethan-1-ol
Formel vægt 100.04
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trifluoroethanol