Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethanol, 99+%
Beskrivelse
Trifluorethanol fungerer som opløsningsmiddel og råstof i organisk kemi og biologi. TFE er et valgfrit opløsningsmiddel til hydrogenperoxid-medierede oxidationer af sulfider. Trifluorethanol virker som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges til fremstilling af visse lægemidler og lægemiddelstoffer. Lægemidlet fluoromer, som er 2,2,2-trifluor-1-vinyloxyethan, er vinyletheren af trifluorethanol. Det er et effektivt opløsningsmiddel til peptider og proteiner og bruges til NMR-baserede proteinfoldningsundersøgelser og til fremstilling af nylon. Som en kilde til trifluormethylgruppen anvendes den i adskillige organiske reaktioner, for eksempel i Still-Gennari modifikation af Horner-Wadsworth-Emmons reaktion (HWE) reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trifluorethanol fungerer som opløsningsmiddel og råmateriale i organisk kemi og biologi. TFE er et valgfrit opløsningsmiddel til hydrogenperoxid-medierede oxidationer af sulfider. Trifluorethanol virker som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges til fremstilling af visse lægemidler og lægemiddelstoffer. Lægemidlet fluoromer, som er 2,2,2-trifluor-1-vinyloxyethan, er vinyletheren af trifluorethanol. Det er et effektivt opløsningsmiddel til peptider og proteiner og bruges til NMR-baserede proteinfoldningsundersøgelser og til fremstilling af nylon. Som en kilde til trifluormethylgruppen anvendes den i adskillige organiske reaktioner, for eksempel i Still-Gennari modifikation af Horner-Wadsworth-Emmons reaktion (HWE) reaktion.
Opløselighed Blandbar med
vand, ethere, ketoner, alkoholer og chloroform.
Noter
Fugtfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| Smeltepunkt | -44°C |
| Tæthed | 1.391 |
| Kogepunkt | 74°C to 75°C |
| Flammepunkt | 29°C (84°F) |
| Lineær formel | CF3CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.29 |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1733203 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,2,2-Trifluoroethanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trifluoroethanol