Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| Smeltepunkt | -44°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.373g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 73°C to 77°C |
| Flammepunkt | 29°C (84.2°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CF3CH2OH |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |