Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethanol, 99,8%, ekstra rent
Artikelnummer. 10051560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
100ml
2.5 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051560 25 mL Glasflaske 25ml
10625002 100 mL Glasflaske 100ml
10214810 500 mL Glasflaske 500ml
10633563 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11348661 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10051560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139750250
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-89-8
Molekylær formel C2H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 100.04
MDL nummer MFCD00004672
InChI nøgle RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethanol
SMIL OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Trifluoroethanol
Smeltepunkt -45,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3900g/mL
pH 5,0 til 7,5 (10% v/v soln.)
Kogepunkt 77,0 °C til 80,0 °C
Flammepunkt 29 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,75% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CH2OH
Brydningsindeks 1.2907
Mængde 25 mL
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Merck Index 15,9848
Specifik vægtfylde 1.39
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med alkoholer, ketoner, estere og ætere
Viskositet 1,75 mPa (25 °C)
Formel vægt 100.04
Procent renhed 99.8%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.