Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 2, 2-Trifluoroethanesulfonyl chloride |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.6500g/mL |
| Kogepunkt | 64 °C til 67 °C (45,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 72 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (ex Cl) (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |