Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethanesulfonyl chloride, 95%
Artikelnummer. 10708542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2.5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10708542
Brand: Thermo Scientific Acros 305350025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1648-99-3 | C2H2ClF3O2S | 182.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1648-99-3
Molekylær formel C2H2ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.55
MDL nummer MFCD00007458
InChI nøgle CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tresyl chloride, 2,2,2-trifluoroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethanesulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethyl sulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethylsulfonyl chloride, chloro 2,2,2-trifluoroethyl sulfone, 2,2,2-trifluoroethanesulfonylchloride, ethanesulfonylchloride, 2,2,2-trifluoro, pubchem2553
PubChem CID 74242
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethansulfonylchlorid
SMIL C(C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.6500g/mL
Kogepunkt 64°C to 67°C (45.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CH2SO2Cl
Brydningsindeks 1.3870 to 1.389
Mængde 2.5 g
Specifik vægtfylde 1.65
Formel vægt 182.55
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske