Få mere at vide
2,2,2-Trifluoracetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroacetophenone |
| CAS | 434-45-7 |
| Molekylær formel | C8H5F3O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (Trifluoroacetyl)benzene, 2,2,2-Trifluoro-1-phenyl-1-ethanone, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanone, NSC 42752, Phenyl Trifluoromethyl Ketone, Trifluoromethyl Phenyl Ketone, α,α,α-Trifluoroacetophenone, ω,ω,ω-Trifluoroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMIL | FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluor-1-phenylethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.12 |
| Formel vægt | 174.0292 |