Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15204388 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15204388 1 g 1g
15214388 5 g 5g
15224388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15204388 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454690010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 354-37-0
Molekylær formel C2H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 112.06
MDL nummer MFCD00041545
InChI nøgle NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
IUPAC navn 2,2,2-trifluoroethanimidamide
SMIL NC(=N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroacetamidine
Kogepunkt 35.0°C to 37.0°C (11.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 84% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 112.05
Procent renhed 85%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.