Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroacetamide |
| CAS | 354-38-1 |
| Molekylær formel | C2H2F3NO |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| SMIL | NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.04 |
| Formel vægt | 113.0088 |