Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroacetamide, 97%
Artikelnummer. 10785213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10785213 25 g 25g
10402293 250 g 250g
10520364 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385220250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 354-38-1 | C2H2F3NO | 113.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 354-38-1
Molekylær formel C2H2F3NO
Molekylvægt (g/mol) 113.04
MDL nummer MFCD00008008
InChI nøgle NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
PubChem CID 67717
IUPAC navn 2,2,2-trifluoracetamid
SMIL NC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Trifluoroacetamide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 70°C
Farve Hvid til gul eller beige
Kogepunkt 162°C to 164°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CF3CONH2
Mængde 25 g
Beilstein 02, II, 186
Opløselighedsinformation Solubility in water: 460g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,partially soluble in chloroform
Formel vægt 113.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroacetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.