Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroacetamide, 97%
Artikelnummer. 11407117
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407117 25 g 25g
11417117 100 g 100g
11427117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14451.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 354-38-1 | C2H2F3NO | 113.04 g/mol
2,2,2-Trifluoracetamid anvendt i et bekvemt alternativ til Gabriel-syntesen af primære aminer fra halogenider ved N-alkylering efterfulgt af spaltning af den lethydrolyserede trifluoracetylgruppe og til forbedret N-alkylering under faseoverførselsbetingelser, hvilket muliggør successiv alkylering med forskellige alkylgrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2,2-Trifluoracetamid anvendes som et bekvemt alternativ til Gabriel-syntesen af primære aminer fra halogenider ved N-alkylering efterfulgt
af spaltning af den lethydrolyserede trifluoracetylgruppe og til forbedret N-alkylering under faseoverførselsbetingelser, hvilket muliggør successiv alkylering med forskellige alkylgrupper.
Opløselighed Opløseligt i vand (
460 g/L ved 20 C), °alkohol, ether, chloroform (delvist) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 354-38-1
Molekylær formel C2H2F3NO
Molekylvægt (g/mol) 113.04
MDL nummer MFCD00008008
InChI nøgle NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
PubChem CID 67717
IUPAC navn 2,2,2-trifluoracetamid
SMIL NC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroacetamide
Smeltepunkt 70°C to 75°C
Kogepunkt 162°C to 164°C
Mængde 25 g
Beilstein 1753625
Opløselighedsinformation Soluble in water (460g/L at 20°C),alcohol,ether,chloroform (partially),and methanol.
Formel vægt 113.04
Procent renhed 97%