Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroacetaldehyde (72% in aqueous solution) Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30454292
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454292 50 g
30450240 1 g
30454214 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT78000050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33953-86-5
Molekylær formel C2 H F3 O . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 116.04
Synonym Fluoral Monohydrate, 2,2,2-Trifluoroacetaldehyde Monohydrate, Fluoral (aldehyde) Monohydrate, NSC 9446 Monohydrate, Trifluoroacetaldehyde Monohydrate, Trifluoroethanal Monohydrate, Trifluoromethyl Aldehyde Mnohydrate
IUPAC navn 2,2,2-trifluoroacetaldehyde;hydrate
SMIL O.FC(F)(F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroacetaldehyde Monohydrate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
Formel vægt 116.0085
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 70%