Få mere at vide
2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoracetyl)acetohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30457356
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30457356 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30457356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT842940100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide
CAS 667-35-6
Molekylær formel C4 H2 F6 N2 O2
Mængde 100 mg
Synonym 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)hydrazide, 1,2-Bis(trifluoroacetyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, NSC 23684
InChI formel InChI=1S/C4H2F6N2O2/c5-3(6,7)1(13)11-12-2(14)4(8,9)10/h(H,11,13)(H,12,14)
SMIL FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N'-(2,2,2-trifluoracetyl)acetohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 224.061
Formel vægt 224.002