missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide |
| CAS | 667-35-6 |
| Molekylær formel | C4 H2 F6 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)hydrazide, 1,2-Bis(trifluoroacetyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-N'-(trifluoroacetyl)acetohydrazide, NSC 23684 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F6N2O2/c5-3(6,7)1(13)11-12-2(14)4(8,9)10/h(H,11,13)(H,12,14) |
| SMIL | FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.061 |
| Formel vægt | 224.002 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?