Få mere at vide
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl Chloride |
| CAS | 61881-19-4 |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl F3 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-Phenyl-2,2,2-trifluoroacetimidoyl Chloride, N-Phenyltrifluoroacetimidoyl Chloride, 2,2,2-Trifluoro-N-phenylethanimidoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClF3N/c9-7(8(10,11)12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMIL | FC(F)(F)C(=Nc1ccccc1)Cl |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoro-N-phenylethanimidoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.58 |
| Formel vægt | 207.006 |