missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30454175
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454175 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT792605500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl Chloride
CAS 61881-19-4
Molekylær formel C8 H5 Cl F3 N
Mængde 500 mg
Synonym N-Phenyl-2,2,2-trifluoroacetimidoyl Chloride, N-Phenyltrifluoroacetimidoyl Chloride, 2,2,2-Trifluoro-N-phenylethanimidoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H5ClF3N/c9-7(8(10,11)12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL FC(F)(F)C(=Nc1ccccc1)Cl
IUPAC navn 2,2,2-trifluoro-N-phenylethanimidoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 207.58
Formel vægt 207.006
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.