Få mere at vide
2,2,2-trifluor-N-methylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456696
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456696 25 g 25g
11446696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23851.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 815-06-5 | C3H4F3NO | 127.066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 815-06-5
Molekylær formel C3H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 127.066
MDL nummer MFCD00009670
InChI nøgle IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 69948
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
SMIL CNC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Kogepunkt 156°C to 157°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lineær formel CF3CONHCH3
Mængde 25 g
Beilstein 1703392
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 127.07
Procent renhed ≥98%