missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 159277-10-8 |
| Molekylær formel | C12H13F3INO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F3INO3/c1-19-9-6-8(16)10(20-2)5-7(9)3-4-17-11(18)12(13,14)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | COc1cc(CCNC(=O)C(F)(F)F)c(OC)cc1I |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.14 |
| Formel vægt | 402.9892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?