Få mere at vide
2,2,2-Trifluor-N-[2-(4-jod-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 159277-10-8 |
| Molekylær formel | C12H13F3INO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F3INO3/c1-19-9-6-8(16)10(20-2)5-7(9)3-4-17-11(18)12(13,14)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | COc1cc(CCNC(=O)C(F)(F)F)c(OC)cc1I |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluor-N-[2-(4-iod-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.14 |
| Formel vægt | 402.9892 |