Få mere at vide
2,2,2-trifluor-1-phenyl-ethylamin-hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10636430
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636430 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10636430 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00247DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride
CAS 13652-09-0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H9ClF3N
Mængde 1 g
Synonym 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hcl, pubchem13913, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hcl, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine, chloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylaminehydrochloride, benzenemethanamine, a-trifluoromethyl-,hydrochloride 1:1
InChI nøgle LCQGOISHUDYBOS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-phenylethanamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 211.612
PubChem CID 12622930
Formel vægt 211.61
Procent renhed 95%