Learn More
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30987346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
10g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30987346 5 g 5g
30971420 100 g -
30976567 1 g -
30980476 25 g -
30980475 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30987346 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD115575g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 394-59-2
Molecular Formula C9H7F3O
MDL Number MFCD00052338
Quantity 5 g
SMILES CC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 188.15
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.