Få mere at vide
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30987346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30987346 5 g 5g
30971420 100 g -
30976567 1 g -
30980476 25 g -
30980475 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30987346 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD115575g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone
CAS 394-59-2
Molekylær formel C9H7F3O
MDL nummer MFCD00052338
Mængde 5 g
SMIL CC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 188.15
Procent renhed 95%