Få mere at vide
2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol |
| CAS | 241127-76-4 |
| Molekylær formel | C8H6NO3F3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)7(13)5-1-3-6(4-2-5)12(14)15/h1-4,7,13H |
| SMIL | OC(c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.13 |
| Formel vægt | 221.03 |