Få mere at vide
2,2,2-trifluor-1-(3-pyridyl)ethylaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 97 °C til 102 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 212.6 |
| Procent renhed | 95% |