missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethan-1-one (>90%), TRC

Artikelnummer. 30410617
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410617 100 mg
30408983 500 mg
30424488 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT206786100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73193-62-1
Molekylær formel C7H10F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 197.16
IUPAC navn 2,2,2-trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone
SMIL OC1CCCN(C1)C(=O)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethan-1-one
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-3-1-2-5(12)4-11/h5,12H,1-4H2
Formel vægt 197.0664
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.