missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,2-Trichloroethyl Chlorosulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trichloroethyl Chlorosulfate |
| CAS | 764-09-0 |
| Molekylær formel | C2 H2 Cl4 O4 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl4O4S/c3-2(4,5)1-9-11(7,8)10-6/h1H2 |
| SMIL | ClOS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | chloro 2,2,2-trichloroethyl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.91 |
| Formel vægt | 261.8428 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?