Få mere at vide
2,2,2-trichlorethylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377026
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377026 25 g 25g
11387026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06875.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17341-93-4 | C3H2Cl4O2 | 211.847 g/mol
2,2,2-Trichlorethyl-chlorformiat anvendes som beskyttelsesreagens for alifatiske og aromatiske hydroxyl- og aminogrupper. Det bruges som derivatiseringsreagens ved gaskromatografisk/massespektrometrisk bestemmelse af en lang række amfetamin-relaterede lægemidler og efedriner i plasma-, urin- og hårprøver under N-demethylering af dextromethorphan. Det blev brugt som startreagens under syntesen af 6-Nor-9,10-dihydrolysergsyremethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,2-Trichlorethyl-chlorformiat bruges som et beskyttelsesreagens for alifatiske og aromatiske hydroxyl- og aminogrupper. Det bruges som derivatiseringsreagens ved gaskromatografisk/massespektrometrisk bestemmelse af en lang række amfetamin-relaterede lægemidler og efedriner i plasma-, urin- og hårprøver under N-demethylering af dextromethorphan. Det blev brugt som startreagens under syntesen af 6-Nor-9,10-dihydrolysergsyremethylester.
Opløselighed
Opløseligt i Ether, Benzen, Chloroform, Ethanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Tør ved 4 °C. Opbevares under inert gas. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17341-93-4
Molekylær formel C3H2Cl4O2
Molekylvægt (g/mol) 211.847
MDL nummer MFCD00000810
InChI nøgle LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc
PubChem CID 87063
IUPAC navn 2,2,2-trichlorethylcarbonochloridat
SMIL C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Smeltepunkt 0°C to 2°C
Tæthed 1.539
Kogepunkt 171°C to 172°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 25 g
FN nummer UN3277
Beilstein 970619
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Ether,Benzene,Chloroform,Ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 211.86
Procent renhed 97%