Få mere at vide
2,2,2-trichlorethylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10522761 100 g Glasflaske 100g
10257743 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10522761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161811000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17341-93-4 | C3H2Cl4O2 | 211.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17341-93-4
MDL nummer MFCD00000810
InChI nøgle LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc
PubChem CID 87063
IUPAC navn 2,2,2-trichlorethylcarbonochloridat
SMIL C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Trichloroethyl chloroformate
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 1°C
Farve Gul
Tæthed 1.5390g/mL
Kogepunkt 171°C to 172°C
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H2Cl4O2
Lineær formel ClCO2CH2CCl3
Brydningsindeks 1.4690 to 1.471
Mængde 100 g
Fieser 02,426; 03,296; 04,522; 05,686; 07,383
Specifik vægtfylde 1.539
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 211.86
Formel vægt 211.86
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske