Få mere at vide
2,2,2-Trichloroethanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15819660
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15819660 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15819660 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8086100100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 115-20-8
Smeltepunkt 17°C to 18°C
Tæthed 1.56 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 151°C to 153°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004677
Mængde 100 mL
Synonym 2,2,2-Trichloroethanol, β,β,β-Trichloroethyl alcohol, 2,2,2-Trichloroethanol
Molekylvægt (g/mol) 149.4