Få mere at vide
2,2,2-Trichloroethanol, 99%
Description
2,2,2-Trichlorethanol bruges som et beroligende middel eller et hypnotisk middel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Trichlorethanol bruges som et beroligende middel eller et hypnotisk middel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand. Inkompatibel med oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser, Stærke reduktionsmidler, Syreklorider, Syreanhydrider.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trichloroethanol |
| Smeltepunkt | 17 °C til 18 °C |
| Tæthed | 1.56 |
| pH | 5 til 6 |
| Kogepunkt | 151 °C til 153 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4895 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1697495 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- 2,2,2-Trichloroethanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trichloroethanol
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.