Få mere at vide
2,2,2-Trichloroethanol, 99%
Artikelnummer. 11348015
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348015 100 g 100g
11338015 5 g 5g
15468879 25 g 25g
11358015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11348015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08163.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.08 DKK
    346.65 DKK / 100g
    Spare 38.43 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149,395 g/mol
2,2,2-Trichlorethanol bruges som et beroligende middel eller et hypnotisk middel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2,2
-Trichlorethanol bruges som et beroligende middel eller et hypnotisk middel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand. Inkompatibel med oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser, Stærke reduktionsmidler, Syreklorider, Syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-20-8
Molekylær formel C2H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 149.395
MDL nummer MFCD00004677
InChI nøgle KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC navn 2,2,2-trichlorethanol
SMIL C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trichloroethanol
Smeltepunkt 17 °C til 18 °C
Tæthed 1.56
pH 5 til 6
Kogepunkt 151 °C til 153 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4895
Mængde 100 g
Beilstein 1697495
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9638
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 149.4
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trichloroethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trichloroethanol