Få mere at vide
2,2,2-Trichloroethanol, 99%
Artikelnummer. 11338015
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338015 5 g 5g
15468879 25 g 25g
11348015 100 g 100g
11358015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11338015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08163.06
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149,395 g/mol
2,2,2-Trichlorethanol bruges som et beroligende middel eller et hypnotisk middel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2,2
-Trichlorethanol bruges som et beroligende middel eller et hypnotisk middel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand. Inkompatibel med oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser, Stærke reduktionsmidler, Syreklorider, Syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-20-8
Molekylær formel C2H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 149.395
MDL nummer MFCD00004677
InChI nøgle KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC navn 2,2,2-trichlorethanol
SMIL C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trichloroethanol
Smeltepunkt 17 °C til 18 °C
Tæthed 1.56
pH 5 til 6
Kogepunkt 151 °C til 153 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4895
Mængde 5 g
Beilstein 1697495
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9638
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 149.4
Procent renhed 99%