Få mere at vide
2,2,2-Trichloroethanol, 99%
Artikelnummer. 10173330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173330 500 g Glasflaske 500g
10061570 100 g Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139445000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-20-8
Molekylær formel C2H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 149.4
MDL nummer MFCD00004677
InChI nøgle KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC navn 2,2,2-trichlorethanol
SMIL C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Trichloroethanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 17.8°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5500g/mL
Kogepunkt 151.0°C
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CCl3CH2OH
Brydningsindeks 1.4885 to 1.4905
Mængde 500 g
Beilstein 01, 338
Fieser 03,295; 04,521; 06,605
Merck Index 15, 9803
Specifik vægtfylde 1.55
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride
Formel vægt 149.4
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske