Få mere at vide
2,2,2-Trichloroacetamide, 98+%
Artikelnummer. 10772241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772241 25 g Glasflaske 25g
10543181 100 g Glasflaske 100g
10627694 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202920250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-65-0 | C2H2Cl3NO | 162.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-65-0
Molekylær formel C2H2Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 162.39
MDL nummer MFCD00008009
InChI nøgle UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetamide, acetamide, 2,2,2-trichloro, amid kyseliny trichloroctove, acetamide, alpha-trichloro, unii-i8bl3305ro, amid kyseliny trichloroctove czech, 2,2,2-trichloro-acetamide, acetamide, .alpha.-trichloro, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trichloroacetamide, trichloro-acetamide
PubChem CID 61144
IUPAC navn 2,2,2-trichloracetamid
SMIL NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Trichloroacetamide
CAS min % 98.5, 98%
Smeltepunkt 139°C to 143°C
Farve Hvid
Kogepunkt 238°C to 240°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CCl3CONH2
Mængde 25 g
Beilstein 02, 211
Opløselighedsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether
Formel vægt 162.4
Procent renhed 98+%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trichloroacetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.