Få mere at vide
2,2,2-Trichlor-eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 17990515
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
17990515 10 g
1 options
Artikelnummer. 17990515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77383510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 76-03-9
Molekylær formel C2 H Cl3 O2
Mængde 10 g
Synonym Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid
InChI formel InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
SMIL OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2,2-trichloreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 163.39
Formel vægt 161.9042