missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone |
| CAS | 120122-47-6 |
| Molekylær formel | C7H5N2O3Cl3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 1-Methyl-4-nitro-2-(trichloroacetyl)pyrrole, 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1-methyl-4-nitropyrrole, 4-Nitro-2-(trichloroacetyl)-N-methylpyrrole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3N2O3/c1-11-3-4(12(14)15)2-5(11)6(13)7(8,9)10/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cn1cc(cc1C(=O)C(Cl)(Cl)Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trichloro-1-(1-methyl-4-nitropyrrol-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.48 |
| Formel vægt | 269.9366 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?