Learn More
HOXA2 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18621588 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18621588 25 μL 25µL
18247911 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18621588 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25886525ul
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
HOXA2 Polyclonal specifically detects HOXA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen HOXA2
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulation PBS (pH 7.2), containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias homeo box A2, homeobox A2, Homeobox protein Hox-1K, homeobox protein Hox-A2, HOX1K
Gene Symbols HOXA2
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:QNSEGKCKSLEDSEKVEEDEEEKTLFEQALSVSGALLEREGYTFQQNALSQQQAPNGHNGDSQSFPVS
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3199
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.