Få mere at vide
2,2,2-Tribromoethanol, 99%
Artikelnummer. 11432988
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
11432988 100 g 100g
11412988 5 g 5g
11422988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11432988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18706.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282,757 g/mol
2,2,2-Tribromoethanol anvendes i organisk syntese af beta-aminoalkoholer. Det farmaceutiske præparat af tribromethanol tjener som et bedøvelsesmiddel i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,2-Tribromoethanol anvendes i organisk syntese af beta-aminoalkoholer. Det farmaceutiske præparat af tribromethanol tjener som et bedøvelsesmiddel i medicin.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, benzen og varm petroleumsether. Delvist opløselig i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt og godt ventileret. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-80-9
Molekylær formel C2H3Br3O
Molekylvægt (g/mol) 282.757
MDL nummer MFCD00004671
InChI nøgle YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
IUPAC navn 2,2,2-tribromethanol
SMIL C(C(Br)(Br)Br)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Tribromoethanol
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Kogepunkt 92 °C til 93 °C (10 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1733249
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, benzen og varmpetroleumsether. Delvist opløseligt i vand.
Formel vægt 282.76
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.