Få mere at vide
2,2,2-Tribromoethanol, 99%
Artikelnummer. 11412988
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412988 5 g 5g
11422988 25 g 25g
11432988 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18706.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282,757 g/mol
2,2,2-Tribromoethanol anvendes i organisk syntese af beta-aminoalkoholer. Det farmaceutiske præparat af tribromethanol tjener som et bedøvelsesmiddel i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,2-Tribromoethanol anvendes i organisk syntese af beta-aminoalkoholer. Det farmaceutiske præparat af tribromethanol tjener som et bedøvelsesmiddel i medicin.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, benzen og varm petroleumsether. Delvist opløselig i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt og godt ventileret. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-80-9
Molekylær formel C2H3Br3O
Molekylvægt (g/mol) 282.757
MDL nummer MFCD00004671
InChI nøgle YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
IUPAC navn 2,2,2-tribromethanol
SMIL C(C(Br)(Br)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Tribromoethanol
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Kogepunkt 92 °C til 93 °C (10 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1733249
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, benzen og varmpetroleumsether. Delvist opløseligt i vand.
Formel vægt 282.76
Procent renhed 99%