Få mere at vide
2,2,2-Tribromoethanol, 99%
Artikelnummer. 10499752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10499752 50 g Glasflaske 50g
10425091 10 g Glasflaske 10g
10297313 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421430500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-80-9
Molekylær formel C2H3Br3O
Molekylvægt (g/mol) 282.76
MDL nummer MFCD00004671
InChI nøgle YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
IUPAC navn 2,2,2-tribromethanol
SMIL C(C(Br)(Br)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Tribromoethanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73 °C til 79 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br3CCH2OH
Mængde 50 g
Beilstein 01, II, 338
Fieser 11,111
Merck Index 12, 9743
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 25 g/L @ 40 °C
Formel vægt 282.76
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Tribromoethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.