missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[2-(2-t-Boc-aminoethoxy]ethoxy]ethyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(2-t-Boc-aminoethoxy]ethoxy]ethyl Bromide |
| CAS | 165963-71-3 |
| Molekylær formel | C11 H22 Br N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2′-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethanol], 1,11-Dihydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 2,2′-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethanol), 2,2′-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 2,2′-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]diethanol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol, 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diol, Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] Ether, Hi-Dry, NSC 1262, TEG |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22BrNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCBr |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-[2-(2-bromoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.2007 |
| Formel vægt | 311.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?