Få mere at vide
2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethanol |
| CAS | 7218-43-1 |
| Molekylær formel | C7H12O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,6-Dioxa-8-nonyn-1-ol, Diethylene Glycol Monopropargyl Ether, 2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethanol, Ethanol','2-[2-(2-propynyloxy)ethoxy]- (8CI','9CI), 2-(2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy)ethanol, 2-(2-Prop-2-ynoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol propargyl ether, SR3-062 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h1,8H,3-7H2 |
| SMIL | C#CCOCCOCCO |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.08 |