Få mere at vide
2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol |
| CAS | 19765-12-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H13 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanol, 2-[2-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]-, Ethanol, 2-[2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]- (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-8(11(13)14)6-10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nc(cn1CCOCCO)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol |
| Vis mere |