missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic Acid |
| CAS | 16024-58-1 |
| Molekylær formel | C7H14O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,6,9-Trioxadecanoic Acid, 8-Methoxy-3,6-dioxaoctanoic Acid, [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | COCCOCCOCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vægt | 178.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?