Få mere at vide
2,2'-(2-Hydroxypropane-1,3-diyldisulfonyl)diethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-(2-Hydroxypropane-1,3-diyldisulfonyl)diethanol |
| CAS | 67006-34-2 |
| Molekylær formel | C7H16O7S2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O7S2/c8-1-3-15(11,12)5-7(10)6-16(13,14)4-2-9/h7-10H,1-6H2 |
| SMIL | C(CS(=O)(=O)CC(CS(=O)(=O)CCO)O)O |
| IUPAC navn | 1,3-bis(2-hydroxyethylsulfonyl)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.33 |
| Formel vægt | 276.0337 |