missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2'-(2-Hydroxypropane-1,3-diyldisulfonyl)diethanol, TRC

Artikelnummer. 30330270
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30330270 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4475082.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2'-(2-Hydroxypropane-1,3-diyldisulfonyl)diethanol
CAS 67006-34-2
Molekylær formel C7H16O7S2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H16O7S2/c8-1-3-15(11,12)5-7(10)6-16(13,14)4-2-9/h7-10H,1-6H2
SMIL C(CS(=O)(=O)CC(CS(=O)(=O)CCO)O)O
IUPAC navn 1,3-bis(2-hydroxyethylsulfonyl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 276.33
Formel vægt 276.0337
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.