Få mere at vide
2,2'-[(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylen)]diacetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17912316
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17912316 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17912316 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,2'-[(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylen)]diacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
CAS 141650-31-9
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H22 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide, Atenolol Imp. E (EP), Atenolol Related Compound E, Atenolol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
SMIL NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2)cc1
IUPAC navn 2-[4-[3-[4-(2-amino-2-oxoethyl)phenoxy]-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 358.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 358,1529 g/mol