Få mere at vide
2,2'-(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(1H-isoindole-1,3(2H)-dione), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(1H-isoindole-1,3(2H)-dione) |
| CAS | 73825-95-3 |
| Molekylær formel | C19H14N2O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Linezolid Impurity 71 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14N2O5/c22-11(9-20-16(23)12-5-1-2-6-13(12)17(20)24)10-21-18(25)14-7-3-4-8-15(14)19(21)26/h1-8,11,22H,9-10H2 |
| SMIL | OC(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| IUPAC navn | 2-[3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-2-hydroxypropyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.32 |
| Formel vægt | 350.0903 |