Få mere at vide
2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene], Mikromol™
Beskrivelse
2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| CAS | 2724689-32-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H28 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-7-3-5-9-20(17)25-15-19(22)16-26-21-10-6-4-8-18(21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCc1ccccc1OCC(O)COc2ccccc2CCOC |
| IUPAC navn | 1,3-bis[2-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Vis mere |