Få mere at vide
2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene], Mikromol™
Artikelnummer. 17927684
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17927684 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17927684 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.31
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
CAS 2724689-32-9
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H28 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene]
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-7-3-5-9-20(17)25-15-19(22)16-26-21-10-6-4-8-18(21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3
SMIL COCCc1ccccc1OCC(O)COc2ccccc2CCOC
IUPAC navn 1,3-bis[2-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Mængde 50 mg
Formel vægt 360.1937 g/mol