Få mere at vide
2-[2-(2-furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11310637
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11310637 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10081284 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310637 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46239CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-28-8
Molekylær formel C16H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 270.14
MDL nummer MFCD08435879
InChI nøgle IKVHPKPYKOEGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 18525792
IUPAC navn 2-[2-(furan-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 270.13
Procent renhed 97%